2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302078-1G
PC302078-5G
PC302078-25G
PC302078-100G
APOSPC302078-1GEA
69.6
EUR
APOSPC302078-1G
APOSPC302078-5G
APOSPC302078-25G
APOSPC302078-100G
2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
2-Méthoxy-3-(trifluorométhyl)benzyle bromure
Formule:
C₉H₈BrF₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09832315 Numéro CAS: 1017778-77-6 ONU: 3265 ADR: 8,II |