Imprimer
2-Fluoro-4-methylbenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302075-1G PC302075-5G
APOSPC302075-1GEA 261 EUR
APOSPC302075-1G APOSPC302075-5G
2-Fluoro-4-methylbenzylamine 98%
2-Fluoro-4-methylbenzylamine
Formule: C₈H₁₀FN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06213635
Numéro CAS: 771573-01-4
ONU: 2735
ADR: 8,III