Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC302063-1G PC302063-5G
APOSPC302063-1GEA 109 EUR
APOSPC302063-1G APOSPC302063-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄NO
MW: 209.14 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660254
Numéro CAS: 886501-20-8
ONU: 2735
ADR: 8 III