Imprimer
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC302048-1G PC302048-5G PC302048-10G
APOSPC302048-1GEA 348 EUR
APOSPC302048-1G APOSPC302048-5G APOSPC302048-10G
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde 97%
3-Chloro-5-(pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₄ClF₅OS
MW: 266.61 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16652412
Numéro CAS: 1240257-88-8