Imprimer
3,5-Difluoro-4-méthoxyphénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Difluor-4-hydroxyanisole
PC302037-1G PC302037-5G PC302037-25G
APOSPC302037-1GEA 94.4 EUR
APOSPC302037-1G APOSPC302037-5G APOSPC302037-25G
3,5-Difluoro-4-méthoxyphénol 98%
3,5-Difluoro-4-méthoxyphénol
Formule: C₇H₆F₂O₂
Point de fusion: 67…70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115918
Numéro CAS: 443-42-5