Imprimer
3,4-Difluorobenzamidoxime
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302036-10G PC302036-50G
APOSPC302036-10GEA 79.9 EUR
APOSPC302036-10G APOSPC302036-50G
3,4-Difluorobenzamidoxime
3,4-Difluorobenzamidoxime
Formule: C₇H₆F₂N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660194
Numéro CAS: 500024-74-8