1,4-Dibromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302014-25G
PC302014-5G
PC302014-1G
APOSPC302014-25GEA
0
EUR
APOSPC302014-25G
APOSPC302014-5G
APOSPC302014-1G
1,4-Dibromo-2-(trifluoromethoxy)benzene 97%
1,4-Dibromo-2-(trifluoromethoxy)benzene
Formule:
C₇H₃Br₂F₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00179335 Numéro CAS: 175278-13-4 |