Imprimer
Acide (2,3-dichloro-6-fluorophényl)acétique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302007-1G PC302007-5G
APOSPC302007-1GEA 105 EUR
APOSPC302007-1G APOSPC302007-5G
Acide (2,3-dichloro-6-fluorophényl)acétique 97%
Acide (2,3-dichloro-6-fluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₂Cl₂F)CH₂COOH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115875
Numéro CAS: 886497-57-0