Imprimer
2-(2,5-Difluorophenyl)ethanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302002-1G PC302002-5G PC302002-25G
APOSPC302002-1GEA 0 EUR
APOSPC302002-1G APOSPC302002-5G APOSPC302002-25G
2-(2,5-Difluorophenyl)ethanol 97%
2-(2,5-Difluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00142840
Numéro CAS: 862255-56-9