Imprimer
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC302000-1G PC302000-5G
APOSPC302000-1GEA 125 EUR
APOSPC302000-1G APOSPC302000-5G
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol 98%
2-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₇F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972479
Numéro CAS: 886761-76-8