Cinacalcet hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms:
(R)-N-(1-(Naphthalen-1-yl)ethyl)-3-(3-(trifluoromethyl)phenyl)propan-1-amine hydrochloride
PC301203-1G
PC301203-5G
APOSPC301203-1GEA
61.3
EUR
APOSPC301203-1G
APOSPC301203-5G
Cinacalcet hydrochloride
Cinacalcet hydrochloride
Formule:
C₂₂H₂₂F₃N·HCl MW: 393.88 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD08067750 Numéro CAS: 364782-34-3 |