Imprimer
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC301200-1G PC301200-5G PC301200-25G
APOSPC301200-1GEA 29 EUR
APOSPC301200-1G APOSPC301200-5G APOSPC301200-25G
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
Formule: C₆H₅F₃N₂
Point d'ébullition: 105,5…106 °C
Point de fusion: 40…41,5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128900
Numéro CAS: 112110-07-3