Imprimer
6-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300970-1G PC300970-250MG
APOSPC300970-1GEA 335 EUR
APOSPC300970-1G APOSPC300970-250MG
6-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrophenol
6-Bromo-3,4-difluoro-2-nitrophenol
Formule: C₆H₂BrF₂NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26099166
Numéro CAS: 1644281-87-7