2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC3008-100MG
PC3008-250MG
APOSPC3008-100MGEA
29
EUR
APOSPC3008-100MG
APOSPC3008-250MG
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride 97%
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-sulphonyl chloride
Formule:
C₉H₆ClF₃N₂O₂S₂ MW: 330.74 g/mol Point de fusion: 77…80 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00052283 Numéro CAS: 166964-31-4 ONU: 1759 ADR: 8 III |