Imprimer
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300793-1G PC300793-250MG
APOSPC300793-1GEA 0 EUR
APOSPC300793-1G APOSPC300793-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₅F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258865
Numéro CAS: 1018828-69-7