Imprimer
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300708-1G PC300708-5G PC300708-25G
APOSPC300708-1GEA 0 EUR
APOSPC300708-1G APOSPC300708-5G APOSPC300708-25G
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
3-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660166
Numéro CAS: 886500-80-7