Imprimer
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC3007-25G PC3007-5G PC3007-1G
APOSPC3007-25GEA 89.9 EUR
APOSPC3007-25G APOSPC3007-5G APOSPC3007-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 99%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₇H₅BF₄O₂
MW: 207.92 g/mol
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094995
Numéro CAS: 503309-11-3