Imprimer
3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300649-1G PC300649-10G PC300649-5G
APOSPC300649-1GEA 198 EUR
APOSPC300649-1G APOSPC300649-10G APOSPC300649-5G
3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
3-{[4-(Trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Formule: C₁₂H₇F₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11505008
Numéro CAS: 1216892-82-8