Imprimer
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)phenylamine
PC300623-10G PC300623-5G PC300623-1G
APOSPC300623-10GEA 405 EUR
APOSPC300623-10G APOSPC300623-5G APOSPC300623-1G
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Phenoxy-2-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08688475
Numéro CAS: 106877-21-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III