Imprimer
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300610-1G PC300610-5G
APOSPC300610-1GEA 186 EUR
APOSPC300610-1G APOSPC300610-5G
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
4-(4-Fluorophenoxy)benzyl alcohol
Formule: C₁₃H₁₁FO₂
Point de fusion: 66…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11190422
Numéro CAS: 167091-96-5