Imprimer
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300597-1G PC300597-5G
APOSPC300597-1GEA 125 EUR
APOSPC300597-1G APOSPC300597-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzoic acid
Formule: C₁₃H₈F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08448326
Numéro CAS: 869109-12-6