Imprimer
(4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300595-1G PC300595-5G
APOSPC300595-1GEA 149 EUR
APOSPC300595-1G APOSPC300595-5G
(4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
(4-{[3-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}phenyl)methanol
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10703545
Numéro CAS: 1086376-57-9