Imprimer
N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC300583-10G PC300583-1G PC300583-5G
APOSPC300583-10GEA 672 EUR
APOSPC300583-10G APOSPC300583-1G APOSPC300583-5G
N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
N-(sec-Butyl)-3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formule: C₁₀H₁₂ClF₃N₂
MW: 252.67 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11118518
Numéro CAS: 1036594-37-2