Imprimer
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300561-1G PC300561-5G
APOSPC300561-1GEA 58 EUR
APOSPC300561-1G APOSPC300561-5G
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
3-Chloro-N-ethyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formule: C₈H₈ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11122453
Numéro CAS: 1042499-48-8