Imprimer
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC300560-5G PC300560-1G
APOSPC300560-5GEA 106 EUR
APOSPC300560-5G APOSPC300560-1G
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine 98%
3-Chloro-N-methyl-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine
Formule: C₇H₆ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06375956
Numéro CAS: 89810-01-5