Imprimer
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Dibromo-4-trifluoromethylphenol, 3,5-Dibromo-4-hydroxybenzotrifluoride
PC300505-1G PC300505-5G
APOSPC300505-1GEA 102 EUR
APOSPC300505-1G APOSPC300505-5G
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol 97%
2,6-Dibromo-4-(trifluoromethyl)phenol
Formule: C₇H₃Br₂F₃O
MW: 319.901 g/mol
Point de fusion: 51…53 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09261146
Numéro CAS: 35852-57-4