Imprimer
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC300003-1G PC300003-250MG PC300003-500MG
APOSPC300003-1GEA 223 EUR
APOSPC300003-1G APOSPC300003-250MG APOSPC300003-500MG
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
4-(4-Fluorophenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₃ClFN
Point de fusion: 169…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035278
Numéro CAS: 1978-61-6
EINECS: 217-836-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III