Imprimer
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2-Difluoroethyl 4-methylbenzenesulphonate
PC3000-5G PC3000-1G PC3000-25G
APOSPC3000-5GEA 143 EUR
APOSPC3000-5G APOSPC3000-1G APOSPC3000-25G
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate 97%
2,2-Difluoroethyl-p-toluenesulphonate
Formule: C₉H₁₀F₂O₃S
MW: 236.24 g/mol
Point de fusion: 30…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038284
Numéro CAS: 135206-84-7