2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC2997-1G
PC2997-25G
PC2997-5G
APOSPC2997-1GEA
0
EUR
APOSPC2997-1G
APOSPC2997-25G
APOSPC2997-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule:
C₇H₅BClF₃O₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06656267 Numéro CAS: 1022922-16-2 |