Imprimer
2-Fluoro-4-nitropyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2992-1G PC2992-250MG
APOSPC2992-1GEA 0 EUR
APOSPC2992-1G APOSPC2992-250MG
2-Fluoro-4-nitropyridine 95%
2-Fluoro-4-nitropyridine
Formule: C₅H₃FN₂O₂
Point de fusion: 46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04112489
Numéro CAS: 18614-46-5