Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)aniline 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α,α,α,5-Tetrafluoro-o-toluidine
PC2986-25G PC2986-5G PC2986-10G PC2986-1G
APOSPC2986-25GEA 0 EUR
APOSPC2986-25G APOSPC2986-5G APOSPC2986-10G APOSPC2986-1G
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)aniline 98%
5-Fluoro-2-(trifluorométhyl)aniline
Formule: C₇H₅F₄N
Point de fusion: 29…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660353
Numéro CAS: 827-20-3
ONU: 2811
ADR: 6.1,III