Imprimer
Acide 4-fluoro-o-toluique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2983-100G PC2983-25G PC2983-5G
APOSPC2983-100GEA 108 EUR
APOSPC2983-100G APOSPC2983-25G APOSPC2983-5G
Acide 4-fluoro-o-toluique 97%
Acide 4-fluoro-o-toluique
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115880
Numéro CAS: 321-21-1