Imprimer
3-Fluoro-4-nitroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Fluoro-4-methoxy-1-nitrobenzene
PC2959-25G PC2959-5G PC2959-100G
APOSPC2959-25GEA 55.1 EUR
APOSPC2959-25G APOSPC2959-5G APOSPC2959-100G
3-Fluoro-4-nitroanisole 98%
3-Fluoro-4-nitroanisole
Formule: C₇H₆FNO₃
Point de fusion: 56…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115632
Numéro CAS: 446-38-8