Imprimer
2-Bromo-6-fluoroanisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2958-100G PC2958-25G PC2958-5G
APOSPC2958-100GEA 0 EUR
APOSPC2958-100G APOSPC2958-25G APOSPC2958-5G
2-Bromo-6-fluoroanisole
2-Bromo-6-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974125
Numéro CAS: 845829-94-9