Imprimer
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2932-10G PC2932-1G PC2932-5G PC2932-25G
APOSPC2932-10GEA 502 EUR
APOSPC2932-10G APOSPC2932-1G APOSPC2932-5G APOSPC2932-25G
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 99%
2-Nitro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃NO₅
Point de fusion: 97.8…98.5 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741392
Numéro CAS: 189359-65-7