Imprimer
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-2-methylpropionic acid methyl ester
PC2925-1G PC2925-5G
APOSPC2925-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2925-1G APOSPC2925-5G
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate 95%
Methyl 2-Fluoro-2-methylpropionate
Formule: C₅H₉FO₂
Point d'ébullition: 108…109 °C
Densité: 1 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 22 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03265444
Numéro CAS: 338-76-1
ONU: 3272
ADR: 3,III