Imprimer
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (4-Chlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-chlorophenyl)trifluoroborate
PC2917-10G PC2917-25G PC2917-5G
APOSPC2917-10GEA 149 EUR
APOSPC2917-10G APOSPC2917-25G APOSPC2917-5G
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate 95+%
Potassium(4-chlorophenyl)trifluoroborate
Formule: C₆H₄BClF₃K
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115770
Numéro CAS: 661465-44-7