Imprimer
5-Bromo-2-fluoroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-1-fluoro-2-methoxybenzene
PC2913-25G PC2913-5G
APOSPC2913-25GEA 33.5 EUR
APOSPC2913-25G APOSPC2913-5G
5-Bromo-2-fluoroanisole 98%
5-Bromo-2-fluoroanisole
Formule: C₇H₆BrFO
MW: 205.03 g/mol
Point d'ébullition: 82…85 °C
Point d'éclair: 98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01861130
Numéro CAS: 103291-07-2