Imprimer
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2911-5G PC2911-25G PC2911-100G
APOSPC2911-5GEA 0 EUR
APOSPC2911-5G APOSPC2911-25G APOSPC2911-100G
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzène 98%
1-Bromo-5-fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
Point d'ébullition: 70…75 °C/0,4mmHg
Point de fusion: 39…42 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00792441
Numéro CAS: 700-36-7