4'-Fluoroacétophénone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC2887-100G
PC2887-1KG
PC2887-250G
PC2887-500G
APOSPC2887-100GEA
29
EUR
APOSPC2887-100G
APOSPC2887-1KG
APOSPC2887-250G
APOSPC2887-500G
4'-Fluoroacétophénone 95%
4'-Fluoroacétophénone
Formule:
C₈H₇FO Point d'ébullition: 194…196 °C Point de fusion: 4 °C Densité: 1,138 g/cm³ (25 °C) Point d'éclair: 71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000354 Numéro CAS: 403-42-9 EINECS: 206-960-9 |