Imprimer
1,3-Difluoro-2-propanol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2878-25G PC2878-5G
APOSPC2878-25GEA 255 EUR
APOSPC2878-25G APOSPC2878-5G
1,3-Difluoro-2-propanol 97%
1,3-Difluoro-2-propanol
Formule: C₃H₆F₂O
Point d'ébullition: 127 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000452
Numéro CAS: 453-13-4
EINECS: 207-216-6
ONU: 1987
ADR: 3,III