Imprimer
2,2-Difluoropropane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2877E-25G PC2877E-5G
APOSPC2877E-25GEA 290 EUR
APOSPC2877E-25G APOSPC2877E-5G
2,2-Difluoropropane 97%
2,2-Difluoropropane
Formule: C₃H₆F₂
MW: 80.08
Point d'ébullition: –1 °C
Point de fusion: -104.8
Densité: 0.92 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 420-45-1
ONU: 3161
ADR: 2.1