Imprimer
1,3-Difluoropropane 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2877B-25G PC2877B-5G
APOSPC2877B-25GEA 0 EUR
APOSPC2877B-25G APOSPC2877B-5G
1,3-Difluoropropane 97%
1,3-Difluoropropane
Formule: C₃H₆F₂
Point d'ébullition: 40…42 °C
Densité: 1,006 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00040969
Numéro CAS: 462-39-5