Imprimer
1-(2,4-Difluorophényl)-2-thiourée 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2876-1G PC2876-25G PC2876-5G
APOSPC2876-1GEA 0 EUR
APOSPC2876-1G APOSPC2876-25G APOSPC2876-5G
1-(2,4-Difluorophényl)-2-thiourée 97%
1-(2,4-Difluorophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
Point de fusion: 164…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041150
Numéro CAS: 175277-76-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III