Imprimer
(2,6-Difluorophényl)acétonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2,6-Difluorophenyl)acetonitrile, 2,6-Difluorobenzyl cyanide
PC2874EJ-25G PC2874EJ-5G PC2874EJ-100G
APOSPC2874EJ-25GEA 43.5 EUR
APOSPC2874EJ-25G APOSPC2874EJ-5G APOSPC2874EJ-100G
(2,6-Difluorophényl)acétonitrile 98%
(2,6-Difluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Point d'ébullition: 109 °C/27mmHg
Densité: 1.238 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 53 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009973
Numéro CAS: 654-01-3
EINECS: 211-504-7
ONU: 1993
ADR: 3,III