Imprimer
(2,4-Difluorophényl)acétonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Difluorobenzyl cyanide, 2-(2,4-Difluorophenyl)acetonitrile
PC2874EG-25G PC2874EG-5G PC2874EG-100G
APOSPC2874EG-25GEA 29 EUR
APOSPC2874EG-25G APOSPC2874EG-5G APOSPC2874EG-100G
(2,4-Difluorophényl)acétonitrile 98%
(2,4-Difluorophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₅F₂N
Point d'ébullition: 98 °C/10mmHg
Densité: 1.249 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009971
Numéro CAS: 656-35-9
EINECS: 211-514-1
ONU: 3276
ADR: 6.1,III