3,5-Difluorophénol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
PC2872-100G
PC2872-25G
APOSPC2872-100GEA
256
EUR
APOSPC2872-100G
APOSPC2872-25G
3,5-Difluorophénol 98%
3,5-Difluorophénol
Formule:
C₆H₄F₂O Point d'ébullition: 65…68 °C/1mmHg Point de fusion: 54…57 °C Point d'éclair: 71 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002255 Numéro CAS: 2713-34-0 ONU: 2925 ADR: 4.1+8,II |