Imprimer
3,4-Difluorophénol 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC2871-100G PC2871-25G PC2871-5G
APOSPC2871-100GEA 127 EUR
APOSPC2871-100G APOSPC2871-25G APOSPC2871-5G
3,4-Difluorophénol 99%
3,4-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
Point d'ébullition: 84…86 °C/20mmHg
Point de fusion: 34…38 °C
Point d'éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010315
Numéro CAS: 2713-33-9
EINECS: 424-300-1
ONU: 2925
ADR: 4.1+8,III