Imprimer
1,4-Difluoro-2-nitrobenzène 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Difluoronitrobenzene
PC2860-100G PC2860-50G
APOSPC2860-100GEA 33.5 EUR
APOSPC2860-100G APOSPC2860-50G
1,4-Difluoro-2-nitrobenzène 98%
1,4-Difluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃F₂NO₂
Point d'ébullition: 206…207 °C
Point de fusion: –11.7 °C
Densité: 1.467 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007054
Numéro CAS: 364-74-9
EINECS: 206-663-4