Imprimer
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC2854-5G PC2854-1G
APOSPC2854-5GEA 404 EUR
APOSPC2854-5G APOSPC2854-1G
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 95%
2-Bromo-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃BrF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741382
Numéro CAS: 914637-35-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III